Learn More
5-Brom-2-(hydroxymethyl)-furo-[2,3-b]-pyridin, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15446467
5-Brom-2-(hydroxymethyl)-furo-[2,3-b]-pyridin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15446467
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15446467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33622.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1188990-02-4
Summenformel C8H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 228.05
MDL-Nummer MFCD13176658
InChI-Schlüssel SJASNTWQPIYYBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromofuro 2,3-b pyridin-2-yl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethyl furo 2,3-b pyridine
PubChem CID 46318204
IUPAC-Name (5-Bromfuro[2,3-b]pyridin-2-yl)methanol
SMILES OCC1=CC2=CC(Br)=CN=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-(hydroxymethyl)furo[2,3-b]pyridine
Schmelzpunkt 133°C to 135°C
Menge 1 g
Formelmasse 228.05
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10177955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
Chargennummer10165320 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Brom-2-(hydroxymethyl)-furo-[2,3-b]-pyridin, 98 %, Thermo Scientific™ >