Learn More
5-Brom-2-Fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 112204-58-7 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
54.35 CHF - 219.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 112204-58-7 |
---|---|
Summenformel | C6H4BrFO |
Molekulargewicht (g/mol) | 190.999 |
MDL-Nummer | MFCD07782066 |
InChI-Schlüssel | YPTHSYKJDRMAJY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2-fluoro-5-bromophenol, phenol, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo phenol, 5-bromo-2-fluoro-phenol, 3-bromo-6-fluorophenol, 3-bromo-6-fluoro-phenol, acmc-2099dd, ksc493i2d |
PubChem CID | 183421 |
IUPAC-Name | 5-Brom-2-Fluorphenol |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Br)O)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15458078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61518.06 |
5 g | N/A | ||||||
15468078
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61518.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
112204-58-7 | |
190.999 | |
YPTHSYKJDRMAJY-UHFFFAOYSA-N | |
183421 | |
C1=CC(=C(C=C1Br)O)F |
C6H4BrFO | |
MFCD07782066 | |
2-fluoro-5-bromophenol, phenol, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo phenol, 5-bromo-2-fluoro-phenol, 3-bromo-6-fluorophenol, 3-bromo-6-fluoro-phenol, acmc-2099dd, ksc493i2d | |
5-Brom-2-Fluorphenol |
Spezifikation
5-Bromo-2-fluorophenol | |
Weiß | |
C6H4BrFO | |
2-fluoro-5-bromophenol, phenol, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo phenol, 5-bromo-2-fluoro-phenol, 3-bromo-6-fluorophenol, 3-bromo-6-fluoro-phenol, acmc-2099dd, ksc493i2d | |
C1=CC(=C(C=C1Br)O)F | |
190.999 | |
191 | |
Kristallin |
112204-58-7 | |
53°C (0.2 mmHg) | |
MFCD07782066 | |
YPTHSYKJDRMAJY-UHFFFAOYSA-N | |
5-Brom-2-Fluorphenol | |
183421 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen