Learn More
5-Brom-2,4-dihydroxybenzoesäure Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10086022
5-Brom-2,4-dihydroxybenzoesäure Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10086022 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g-Glasflasche
Click to view available options
:
5 g-Glasflasche
Artikelnummer. 10086022
Marke: Thermo Scientific Acros 381930050
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2, 4-dihydroxybenzoic acid monohydrate
CAS 160348-98-1
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 209°C to 210°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5BrO4·H2O
Strukturformel BrC6H2(OH)2CHO
MDL-Nummer MFCD00149094
Menge 5 g
Synonym 5-bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid monohydrate, 5-bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid hydrate, zlchem 1095, c7h5bro4.h2o, acmc-1c3u5, 5-bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid, hydrate, 5-bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid-water 1/1, benzoic acid,5-bromo-2,4-dihydroxy-,hydrate 1:1
InChI-Schlüssel MRIKDYLDHHINRD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Br)O)O)C(=O)O.O
IUPAC-Name 5-Brom-2,4-dihydroxybenzoesäure;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 251.03
PubChem CID 16211702
Formelmasse 251.03
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0208815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/11/2023 Artikelnummer381930050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Brom-2,4-dihydroxybenzoesäure Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific™ >