Learn More
5-Brom-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10652053
Verfügbar ab: 06-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Brom-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652053
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 10652053
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC09210DA
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 1753-75-9
Summenformel C6H3BrN2S
Molekulargewicht (g/mol) 215.068
MDL-Nummer MFCD00460091
InChI-Schlüssel LLCRUZDFDGTAAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-bromobenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,5-bromo, 5-bromobenzo 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromo, pubchem12684, acmc-209ea1, amth068, 5-bromobenz-2,1,3-thiadiazole, 5-bromo-benzo 1,2,5 thiadiazoleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2776295
IUPAC-Name 5-Brom-2,1,3-Benzothiadiazol
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2, 1, 3-benzothiadiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 215.07
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Brom-2,1,3-benzothiadiazol, 97 %, Thermo Scientific™ >