Learn More
5-Brom-1,2-benzisoxazol-3-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10718455
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Brom-1,2-benzisoxazol-3-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10718455
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10718455
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO08226CB
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 455280-00-9
Summenformel C7H5BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 213.03
MDL-Nummer MFCD09834823
InChI-Schlüssel BGMYWBQEKIMHGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromobenzo d isoxazol-3-ylamine, 5-bromobenzo d isoxazol-3-amine, 5-bromo-1,2-benzisoxazol-3-ylamine, 1,2-benzisoxazol-3-amine, 5-bromo, 3-amino-5-bromobenzo d isoxazole, 5-bromobenzo d isoxazole-3-ylamine, 5-bromanyl-1,2-benzoxazol-3-amine, 1,2-benzisoxazol-3-amine,5-bromo
PubChem CID 33589610
IUPAC-Name 5-bromo-1,2-benzoxazol-3-amine
SMILES NC1=NOC2=CC=C(Br)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1, 2-benzisoxazol-3-ylamine
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 213.03
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-Brom-1,2-benzisoxazol-3-ylamin, 97 %, Thermo Scientific™ >