Learn More
Tocris Bioscience™ 5-BrdU
Synthetic thymidine analog; used for cell proliferation assays
Marke:  Tocris Bioscience™ 5015/50
Artikelnummer. 18727467
  • 106.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
5-BrdU is a synthetic thymidine analog; incorporated into DNA during replication. Used in assays for cell proliferation. Replaces Oct-4 in transcription factor-mediated reprogramming of somatic cells and can be used in small molecule cocktail to generate ciPSCs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
>99%
5-BrdU
5-BrdU
50 mg
307.1
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ 5-BrdU > 50mg
Nur für Forschungszwecke