Learn More
5-Aza-2'-desoxycytidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10356584
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Aza-2'-desoxycytidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10356584 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 mg, Glasflasche, 50 Milligramm
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 10356584
Marke: Thermo Scientific Acros 396810500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2353-33-5 | C9H13N3O4 | 227.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2353-33-5
Summenformel C9H13N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 227.22
MDL-Nummer MFCD00006547
InChI-Schlüssel CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
Synonym decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
PubChem CID 451668
ChEBI CHEBI:50131
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]-1,3,5-Triazin-2-on
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aza-2′-deoxycytidine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 200.0°C
Farbe Weiß bis braun
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 mg
Merck Index 15, 2856
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 228.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0388560 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer396810500,396810100
ChargennummerA0388560 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Artikelnummer396810500,396810100
ChargennummerA0381074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer396810500,396810100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aza-2'-deoxycytidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
5-Aza-2'-desoxycytidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >