Learn More
5-Aza-2'-desoxycytidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15426949
Verfügbar ab: 05-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Aza-2'-desoxycytidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426949
100 mg, 100 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15426949
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65513.MC
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2353-33-5 | C9H13N3O4 | 227.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2353-33-5
Summenformel C9H13N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 227.22
MDL-Nummer MFCD00006547
InChI-Schlüssel CKTSBUTUHBMZGZ-SHYZEUOFSA-N
Synonym decitabine, 5-aza-2'-deoxycytidine, dacogen, 5-azadeoxycytidine, 2'-deoxy-5-azacytidine, azadc, dezocitidine, 5-aza-cdr, 5-aza-dc, dacogen tn
PubChem CID 451668
ChEBI CHEBI:50131
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)Oxolan-2-yl]-1,3,5-Triazin-2-on
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aza-2'-deoxycytidine
Farbe Weiß
Menge 100 mg
Beilstein 617982
Merck Index 14,2853
Formelmasse 228.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerX04J003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 ArtikelnummerJ65513.MD,J65513.MC
ChargennummerX19I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/11/2022 ArtikelnummerJ65513.MD,J65513.MC
ChargennummerH08Z029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerJ65513.MD,J65513.MC
ChargennummerP17G006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerJ65513.MD,J65513.MC
ChargennummerF06Z061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerJ65513.MD,J65513.MC
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aza-2'-deoxycytidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Amino-1-(2-deoxy-.beta.-D-erythro-pentofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one
Name des Produkts
5-Aza-2'-desoxycytidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >