Learn More
5-Aminoisophthalsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10459500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Aminoisophthalsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10459500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10459500
Marke: Thermo Scientific Acros 181331000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 99-31-0 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-31-0
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.15
MDL-Nummer MFCD00002522
InChI-Schlüssel KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-isophthalic acid, isophthalic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-benzenedicarboxylic acid, 3,5-dicarboxyaniline, 5-aminoisophtalic acid, 3,5-dicarboxy-aniline, pubchem20539, anhydrous
PubChem CID 66833
IUPAC-Name 5-Aminobenzol-1,3-Dicarbonsäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminoisophthalic acid
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 14, I, 636
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Granulatpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0452259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer181331000,181330250
ChargennummerA0466121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Artikelnummer181331000,181330250
ChargennummerA0452259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Artikelnummer181331000,181330250
ChargennummerA0414505 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer181331000,181330250
ChargennummerA0424050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2022 Artikelnummer181331000,181330250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminoisophthalic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
5-Aminoisophthalsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >