Learn More
5-Aminoisophthalsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11487367
Verfügbar ab: 10-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Aminoisophthalsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487367
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11487367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15074.30
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 99-31-0 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
5-Aminoisophthalic acid is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Aminisophthalsäure ist eine nützliche biochemische Methode für die Proteomikforschung.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-31-0
Summenformel C8H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.147
MDL-Nummer MFCD00002522
InChI-Schlüssel KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoisophthalic acid, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-isophthalic acid, isophthalic acid, 5-amino, 5-amino-1,3-benzenedicarboxylic acid, 3,5-dicarboxyaniline, 5-aminoisophtalic acid, 3,5-dicarboxy-aniline, pubchem20539, anhydrous
PubChem CID 66833
IUPAC-Name 5-Aminobenzol-1,3-Dicarbonsäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminoisophthalic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 g
Beilstein 2805628
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10234632 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 ArtikelnummerA15074.30
Chargennummer10241259 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2022 ArtikelnummerA15074.18,A15074.30
ChargennummerD05Y055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA15074.18,A15074.30
Chargennummer10133339 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA15074.18,A15074.30
Chargennummer5001V11P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA15074.18,A15074.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminoisophthalic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5-Aminoisophthalic acid
Name des Produkts
5-Aminoisophthalsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >