Learn More
5-[[Amino(imino)methyl]amino]-2-(Benzoylamino)pentanosäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-[[Amino(imino)methyl]amino]-2-(benzoylamino)pentanoic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | C6H5C(O)NHCH(CO2H)CH2CH2CH2NHC(NH)NH2 |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 278.31 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-[[Amino(imino)methyl]amino]-2-(Benzoylamino)pentanosäure, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur