Learn More
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 118430-73-2 | C8H15N3 | 153.23 g/mol
46.25 CHF - 684.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 118430-73-2 |
---|---|
Summenformel | C8H15N3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 153.23 |
MDL-Nummer | MFCD00068002 |
InChI-Schlüssel | XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole |
PubChem CID | 2735287 |
SMILES | CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11430601
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20095.03 |
1 g |
46.25 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11440601
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20095.06 |
5 g |
166.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11450601
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20095.14 |
25 g |
684.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
118430-73-2 | |
153.23 | |
XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N | |
2735287 |
C8H15N3 | |
MFCD00068002 | |
5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole | |
CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C |
Spezifikation
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole | |
155°C to 158°C | |
MFCD00068002 | |
XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N | |
3-tert-Butyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amin | |
2735287 | |
98% |
118430-73-2 | |
C8H15N3 | |
5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole | |
CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C | |
153.23 | |
153.22 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen