Learn More
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11430601
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430601
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11430601
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20095.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 118430-73-2 | C8H15N3 | 153.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118430-73-2
Summenformel C8H15N3
Molekulargewicht (g/mol) 153.23
MDL-Nummer MFCD00068002
InChI-Schlüssel XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole, 3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-tert-butyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 1h-pyrazol-5-amine, 3-1,1-dimethylethyl-1-methyl, 5-amino-3-tert-butyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-tert-butyl-1-methylpyrazole-5-ylamine, acmc-1cins, maybridge4_002215, 5-amino-1-methyl-3-tert-butylpyrazole
PubChem CID 2735287
SMILES CN1N=C(C=C1N)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazole
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Menge 1 g
IUPAC-Name 3-tert-Butyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amin
Formelmasse 153.22
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10126145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog NumberB20095.06,B20095.03,B20095.14
Chargennummer10126278 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2023 Catalog NumberB20095.06,B20095.03,B20095.14
Chargennummer10126278 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20095.06,B20095.03,B20095.14
Chargennummer10126145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20095.06,B20095.03,B20095.14
Chargennummer10099268 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB20095.06,B20095.03,B20095.14
Name des Produkts
5-Amino-3-tert-butyl-1-methylpyrazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >