Learn More
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole |
Schmelzpunkt | 141°C to 143°C |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 189.22 |
Reinheit (%) | 97% |
Name des Produkts
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur