Learn More
5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10853191
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10853191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 10853191
Marke: Thermo Scientific Acros 437920050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 72745-76-7 | C8H8N2O | 148.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72745-76-7
Summenformel C8H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 148.17
MDL-Nummer MFCD00628970
InChI-Schlüssel FECYTFWPNCBIHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzo d oxazol-5-amine, 2-methyl-5-aminobenzoxazole, 5-amino-2-methylbenzoxazole, 5-benzoxazolamine,2-methyl, 2-methylbenzoxazole-5-ylamine, 2-methyl-benzoxazol-5-ylamine, 5-benzoxazolamine, 2-methyl, 2-methyl-benzooxazol-5-ylamine, 2-methylbenzoxazol-5-yl amine, 5-amino-2-methyl-1,3-benzoxazoleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 737920
IUPAC-Name 2-Methyl-1,3-Benzoxazol-5-Amin
SMILES CC1=NC2=CC(N)=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-methyl-1, 3-benzoxazole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 72°C to 74.6°C
Farbe Weiß bis braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 148.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer345037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2023 Catalog Number437920010,437920050
Chargennummer336143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2020 Catalog Number437920010,437920050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >