Learn More
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15426157
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426157
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15426157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33344.MD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 42933-43-7 | C8H9NO | 135.166 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42933-43-7
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.166
MDL-Nummer MFCD03617969
InChI-Schlüssel YJMADHMYUJFMQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-ylamine, 5-amino-2,3-dihydrobenzo b furan, 5-aminocoumaran, 5-amino-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-amine, pubchem16462, 2,3-dihydro-5-benzofuranamine;, 2,3-dihydrobenzofuran-5-amine;
PubChem CID 3841102
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-amin
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan
Schmelzpunkt 78°C to 80°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10174135 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Catalog NumberH33344.03,H33344.06,H33344.MD
Chargennummer339944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2022 Catalog NumberH33344.03,H33344.06,H33344.MD
Chargennummer10174135 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH33344.03,H33344.06,H33344.MD
Name des Produkts
5-Amino-2,3-dihydrobenzo[b]furan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >