Learn More
5,6-Dimethylthien[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-thion, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15438485
500 mg, 500 Milligramm
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione
CAS 307512-33-0
Schmelzpunkt 238°C to 244°C
Summenformel C8H8N2S2
MDL-Nummer MFCD01917848
Menge 500 mg
Synonym 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 5,6-dimethyl-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione, 5,6-dimethyl-3h-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thione, thieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylthiopheno 2,3-d pyrimidine-4-thiol, 5,6-dimethyl-thieno 2,3-d pyrimidine-4 3h-thione, 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidin-4-ylhydrosulfide, 5,6-dimethyl-3h,4h-thieno 2,3-d pyrimidine-4-thione, hydrosulfide, 5,6-dimethylthieno 2,3-d pyrimidin-4-yl
InChI-Schlüssel BPXRXYWYEMPYQU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(SC2=C1C(=S)NC=N2)C
IUPAC-Name 5,6-Dimethyl-3H-Thieno[2,3-d]Pyrimidin-4-Thion
Molekulargewicht (g/mol) 196.286
PubChem CID 727654
Formelmasse 196.29
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5,6-Dimethylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5,6-Dimethylthien[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-thion, 96 %, Thermo Scientific™ >