Learn More
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin dihydrochlorid, 95 %, Acros Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine dihydrochloride |
CAS | 157327-49-6 |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 94.0 to max. 106% min. (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Summenformel | C7H9N3·2ClH |
Menge | 1 g |
Synonym | 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5h,6h,7h,8h-pyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydro-pyrido 4,3-d pyrimidine dihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine 2hcl, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidinedihydrochloride, 5,6,7,8-tetrahydropyrido 4,3-d pyrimidine di, hcl |
InChI-Schlüssel | WLSBRWTXCPUJMN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1CNCC2=CN=CN=C21.Cl.Cl |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 5,6,7,8-Tetrahydropyrido¢4,3-d!pyrimidine dihydrochloride, 95%
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
5,6,7,8-Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin dihydrochlorid, 95 %, Acros Organics™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur