Learn More
5,5',6,6'-tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11479697
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5,5',6,6'-tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11479697
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11479697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22170.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 77-08-7 | C21H24O4 | 340.419 g/mol
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'- tetramethyl-1,1'-spirobisindane is used in the preparation of 4,7,4',7'-tetrabromo-3,3,3',3'-tetramethyl-2,3,2',3'-tetrahydro-[1,1']spirobiindene-5,6,5',6'-tetraol by bromination using bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5,5′,6,6′-Tetrahydroxy-3,3,3′,3′- tetramethyl-1,1′-spirobisindan wird zur Herstellung von 4,7,4′,7′-Tetrabrom-3,3,3′,3′-tetramethyl-2,3,2′,3′-tetrahydro-[1,1′]spirobiinden-5,6,5′,6′-tetraol durch Bromierung unter Verwendung von Brom verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-08-7
Summenformel C21H24O4
Molekulargewicht (g/mol) 340.419
MDL-Nummer MFCD00021235
InChI-Schlüssel POFMQEVZKZVAPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5',6,6'-tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane, tts 5, 5,5',6,6'-tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindan, 1,1'-spirobi 1h-indene-5,5',6,6'-tetrol, 2,2',3,3'-tetrahydro-3,3,3',3'-tetramethyl, 1,1'-spirobi indane-5,6-diol , 3,3,3',3'-tetramethyl, 1,1,1',1'-tetramethyl-3,3'-spirobi 2h-indene-5,5',6,6'-tetrol, 3,3,3',3'-tetramethyl-2h,2'h-1,1'-spirobi indene-5,5',6,6'-tetrol, 3,3,3',3'-tetramethyl-2,2',3,3'-tetrahydro-1,1'-spirobi indene-5,5',6,6'-tetrol, 1,6-diol , 3,3,3',3'-tetramethylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66162
IUPAC-Name 1,1,1',1'-Tetramethyl-3,3'-Spirobi[2H-Inden]-5,5',6,6-Tetrol
SMILES CC1(CC2(CC(C3=CC(=C(C=C32)O)O)(C)C)C4=CC(=C(C=C41)O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
Schmelzpunkt >300°C
Menge 50 g
Beilstein 2226231
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in methanol.
Formelmasse 340.42
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberB22170.30,B22170.18
Chargennummer10243649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2022 Catalog NumberB22170.30,B22170.18
Chargennummer10235001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/07/2022 Catalog NumberB22170.30,B22170.18
ChargennummerG7862A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22170.30,B22170.18
Chargennummer10189393 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22170.30,B22170.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,2',3,3'-tetrahydro-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-Spirobi[1H-indene]-5,5',6,6'-tetrol
Name des Produkts
5,5',6,6'-tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >