Learn More
5-(4-Methylphenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazol-3-thiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(4-Methylphenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol |
CAS | 500112-74-3 |
Schmelzpunkt | 194°C to 195°C |
Summenformel | C11H9N3S2 |
MDL-Nummer | MFCD06254379 |
Menge | 500 mg |
Synonym | 5-4-methylphenyl 1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-methylphenyl-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thiol, 5-p-tolyl thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-methylphenyl-2h-1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-methylphenyl-2h-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thione, 5-4-methylphenyl thiazolo 2,3-c-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-p-tolyl-2h-thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-methylphenyl-2h-thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-methylphenyl-2h-1,3-thiazolino 2,3-c 1,2,4-triazoline-3-thione, 5-4-methylphenyl 1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3 2h-thione |
InChI-Schlüssel | LNDYWRMGFKFDTC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C2=CSC3=NNC(=S)N23 |
IUPAC-Name | 5-(4-Methylphenyl)-2H-[1,3]Thiazolo[2,3-c][1,2,4]Triazol-3-Thion |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-(4-Methylphenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazol-3-thiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur