Learn More
5-(4-Chlorphenyl)thiazol[2,3-c]-1,2,4-triazol-3-thiol, 96 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
500 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(4-Chlorophenyl)thiazolo[2,3-c]-1,2,4-triazole-3-thiol |
CAS | 610276-80-7 |
Summenformel | C10H6ClN3S2 |
MDL-Nummer | MFCD06254380 |
Menge | 500 mg |
Synonym | 5-4-chlorophenyl 1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl thiazolo 2,3-c-1,2,4-triazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thiol, 5-4-chlorophenyl-2h-1,3 thiazolo 2,3-c 1,2,4 triazole-3-thione, 5-4-chlorophenyl-2h-1,2,4 triazolo 3,4-b 1,3 thiazole-3-thione |
InChI-Schlüssel | QSDOIJACNQRZKE-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | ClC1=CC=C(C=C1)C1=CSC2=NNC(=S)N12 |
IUPAC-Name | 5-(4-Chlorphenyl)-2H-[1,3]Thiazolo[2,3-c][1,2,4]Triazol-3-Thion |
Molekulargewicht (g/mol) | 267.75 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-(4-Chlorphenyl)thiazol[2,3-c]-1,2,4-triazol-3-thiol, 96 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur