Learn More
5-[3-(Dimethylamino)propyliden]dibenzosuberan-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15490457
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-[3-(Dimethylamino)propyliden]dibenzosuberan-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490457
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 15490457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65596.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ein trizyklischer Serotonin-Wiederaufnahmehinhibitor
A tricyclic serotnonin reuptake inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 549-18-8
Summenformel C20H24ClN
Molekulargewicht (g/mol) 313.869
MDL-Nummer MFCD00012537
InChI-Schlüssel KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym amitriptyline hydrochloride, amitriptyline hcl, annoyltin, tryptizol, domical, elavil hydrochloride, lentizol, saroten, amavil, ami-anelun
PubChem CID 11065
IUPAC-Name 3-(5,6-Dihydrodibenz[2,1-b
SMILES CN(C)CCC=C1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-[3-(Dimethylamino)propylidene]dibenzosuberane hydrochloride
Schmelzpunkt 196°C to 197°C
Farbe Weiß
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Merck Index 14,487
Formelmasse 313.86
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU21B048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ65596.14,J65596.22
ChargennummerH03Y004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ65596.14,J65596.22
ChargennummerU19B034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ65596.14,J65596.22
Name des Produkts
5-[3-(Dimethylamino)propyliden]dibenzosuberan-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >