Learn More
5-(2-Thienyl)-thieno[2,3-d]-pyrimidin-4(3H)-on, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15474808
5-(2-Thienyl)-thieno[2,3-d]-pyrimidin-4(3H)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15474808
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15474808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58563.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 215928-54-4
Summenformel C10H6N2OS2
Molekulargewicht (g/mol) 234.291
MDL-Nummer MFCD00126795
InChI-Schlüssel LFUBTAOTPHKKOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidin-4-ol, 5-thiophen-2-yl-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 5-thien-2-ylthieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, maybridge3_001755, cambridge id 5319817, thieno 2,3-d pyrimidin-4 1h-one, 5-2-thienyl, thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 5-2-thienyl, 5-2-thienyl-3-hydrothiopheno 2,3-d pyrimidin-4-one
PubChem CID 665387
IUPAC-Name 5-Thiophen-2-yl-3H-Thieno[2,3-d]Pyrimidin-4-on
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Menge 5 g
Formelmasse 234.29
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-(2-Thienyl)-thieno[2,3-d]-pyrimidin-4(3H)-on, 97 %, Thermo Scientific™ >