Learn More
5-(2-Thienyl)-thieno[2,3-d]-pyrimidin-4(3H)-on, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-(2-Thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 234.29 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-(2-Thienyl)-thieno[2,3-d]-pyrimidin-4(3H)-on, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur