Learn More
5-(2-Pyridinyl)-2-thiophenecarbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10723803
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Pyridinyl)-2-thiophenecarbothioamide
CAS 306934-91-8
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C10H8N2S2
MDL-Nummer MFCD02677740
Menge 1 g
Synonym 5-2-pyridinyl-2-thiophenecarbothioamide, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-carbothioamide, 2-thiophenecarbothioamide,5-2-pyridinyl, 5-pyridin-2-yl thiophene-2-thiocarboxamide, amino 5-2-pyridyl 2-thienyl methane-1-thione
InChI-Schlüssel VOYHCOULKKDLRP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC=C(S2)C(=S)N
IUPAC-Name 5-Pyridin-2-ylthiophen-2-Carbothioamid
Molekulargewicht (g/mol) 220.308
PubChem CID 2776127
Formelmasse 220.32
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
5-(2-Pyridinyl)-2-thiophenecarbothioamid, 97 %, Thermo Scientific™ >