Learn More
5-(2-Furyl)thiophen-2-carbaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10295904
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
5-(2-Furyl)thiophen-2-carbaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295904
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10295904
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC47704CB
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 868755-64-0
Summenformel C9H6O2S
Molekulargewicht (g/mol) 178.205
MDL-Nummer MFCD06410178
InChI-Schlüssel IXUVFAGSDDBEKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-2-furyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-furan-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-fur-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-2-furanyl, 5-furan-2-yl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-2-furanyl-2-thiophenecarboxaldehyde
PubChem CID 23004862
IUPAC-Name 5-(Furan-2-yl)Thiophen-2-Carbaldehyd
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(S2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(2-Furyl)thiophene-2-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 178.21
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
5-(2-Furyl)thiophen-2-carbaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™ >