Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 5.1
Die Kimble Chase™ 5.1 Einweg-Reagenzgläser aus Borosilikatglas eignen sich zum Abmessen, Mischen und Ausgießen. Die Röhrchen mit Rand sind in verschiedenen Längen lieferbar.
Marke: DWK Life Sciences A520030000821
45.08 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einweg
- Durchsichtiges Borosilikatglas
- Runder Boden
- Mit Rand
Spezifikation
Rundboden | |
50Pack | |
30 mm |
200 mm | |
Ja | |
Reagenzgläser |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14