Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 5.1
Die Kimble Chase™ 5.1 Einweg-Reagenzgläser aus Borosilikatglas eignen sich zum Abmessen, Mischen und Ausgießen. Die Röhrchen mit Rand sind in verschiedenen Längen lieferbar.
Marke:  DWK Life Sciences A510012000521
26.65 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11882363
  • 28.05 CHF / 100 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Add to basket
Description
Description
  • Einweg
  • Durchsichtiges Borosilikatglas
  • Runder Boden
  • Mit Rand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Rundboden
100Pack
12 mm
100 mm
Ja
Reagenzgläser
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 5.1 > Durchmesser: 12mm, Länge: 100mm