Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Teströhrchen aus Borosilikatglas 5.1
Die Kimble Chase™ 5.1 Einweg-Reagenzgläser aus Borosilikatglas eignen sich zum Abmessen, Mischen und Ausgießen. Die Röhrchen mit Rand sind in verschiedenen Längen lieferbar.
Marke: DWK Life Sciences A507512000521
32.73 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einweg
- Durchsichtiges Borosilikatglas
- Runder Boden
- Mit Rand
Spezifikation
Rundboden | |
100Pack | |
12 mm |
75 mm | |
Ja | |
Reagenzgläser |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14