Learn More
(4R,6R)-tert-Butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetat, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10590522
Zum Warenkorb hinzufügen
(4R,6R)-tert-Butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10590522
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10590522
Marke: Thermo Scientific Acros 357990010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4R,6R)-tert-Butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Namenshinweis 97%
CAS 125971-94-0
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 65.0°C to 70.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H23NO4
MDL-Nummer MFCD03093958
Menge 1 g
Synonym 4r,6r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, tert-butyl 4r,6r-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, tert-butyl 2-4r,6r-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate, 4r,6r-t-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, 4r-cis-1,1-dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, pubchem5924, 3r,5r-6-cyano-3,5-isopropylidenebisoxy hexanoic acid tert-butyl ester, 4r,3r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, 4r,6r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4acetate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform
InChI-Schlüssel DPNRMEJBKMQHMC-GHMZBOCLSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CC#N)OC(C)(C)O1
IUPAC-Name Tert-Butyl 2-[(4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-Dimethyl-1,3-Dioxan-4-yl]Acetat
Molekulargewicht (g/mol) 269.34
PubChem CID 2734287
Formelmasse 269.34
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0161887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number
Produktidentifikator
  • (4R,6R)-tert-Butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(4R,6R)-tert-Butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-acetat, 97 %, Thermo Scientific™ >