Learn More
4H-Thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 180°C |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 167.19 |
Reinheit (%) | 97% |
Name des Produkts
4H-Thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur