Learn More
4H-Thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10362245
Zum Warenkorb hinzufügen
4H-Thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10362245
5 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 10362245
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC39001DE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 39793-31-2
Summenformel C7H5NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 167.182
MDL-Nummer MFCD07368542
InChI-Schlüssel PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3,2-b pyrole-5-carboxylic acid, 4wl, d-amino acid oxidase inhibitor, 4h-thieno 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, thiopheno 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 2,3-d pyrrole-5-carboxylic acid, 4h-thieno 3 pound not2-b pyrrole-5-carboxylic acid
PubChem CID 4961254
IUPAC-Name 4H-Thieno[3,2-b]Pyrrol-5-Carbonsäure
SMILES C1=CSC2=C1NC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4H-Thieno[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 5 g
Formelmasse 167.19
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4H-Thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >