Learn More
4H-Thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4H-Thieno[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylic acid |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 167.19 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4H-Thieno-[3,2-b]-pyrrol-5-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur