Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ vorbenetzte 6–1000 D-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors
Mit vorgebenetzten gebrauchsfertigen Schläuchen, die vorher nicht eingeweicht oder von Glycerin gereinigt werden müssen
Marke: Spectrum™ 132640T
121.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes:
- 1 Meter für Spectra/Por 6 Dialyseschläuche
- 1 Standardverschluss für Spectra/Por (für Auftrieb)
- 1 Verschluss mit Gewicht für Spectra/Por (zur Ausrichtung)
- 5 Plättchen zum Öffnen der Schläuche
Beschreibung
- Klare, flexible Dialysemembran aus regenerierter Zellulose (RC) in Standard-Gütegrad
- Nass verpackte Membran in Konservierungslösung aus 0.05 %igem Natriumazid
- Kits sind in 1 m Schlauchlängen erhältlich, die ideal für die Membranbewertung und -qualifizierung sind
- Sie umfassen ein Paar Verschlüsse und praktische Schlauchöffnungsplättchen
Spezifikation
1 kDa | |
29 mm | |
6,4 ml/cm Vol./Länge | |
1 m Schläuche/Kit |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Spectrum™ Spectra/Por™ vorbenetzte 6–1000 D-MWCO-Standarddialysekits aus RC für Labors > 45 mm Breite; 29 mm Durchmesser; Vol./Länge: 6.4 ml/cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur