Learn More
Ansell KleenGuard™
Beidhändig tragbare Allzweck-Handschuhe. 100 % Nylon. Ideal für die Automobil- sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie, fusselarm und silikonfrei zur Vermeidung von Nacharbeiten. Keine Gefahr von Hautreizungen, erhöhte Atmungsaktivität und Tragekomfort.
Marke:  Ansell 38719
108.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15480472
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • 100 % Nylon, weiß – fusselarm mit höherem Tragekomfort.
  • Beidhändig tragbar – Einsparungen an Ge- und Verbrauchskosten.
  • Farbiges Garn an Manschette – Farbcodierung für verschiedene Größen.
  • Fusselarm – Produkt- und Prozessschutz zur Vermeidung von Nacharbeiten und den damit verbundenen Kosten.
Certifications
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Spezifikation
Nahtloser Strick
Weiß
Beidseitig tragbar
Nylon
L
Fahrzeugmontage, Luft- und Raumfahrt und Qualitätskontrollen
KleenGuard™ G35
Unbeschichtet
Zur einmaligen Verwendung
Ja
Inspektionshandschuhe
Unsteril
Gestrickt
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell KleenGuard™ > Größe: Groß