Learn More
Hamilton™ TLC Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp RN
Spritzen mit PTFE-Beschichtung zur Reduzierung der Oberflächenspannung zwischen der Nadel und der Flüssigkeit, sodass reproduzierbares Probenspotting ermöglicht wird.
Marke:  Hamilton™ 7662-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10523765
  • 173.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
Gasdichte Spritzen sind ideal für die Abgabe von Flüssigkeiten und Gasen. Sie verfügen über eine präzisionsbearbeitete PTFE-Kolbenspitze, die eine leckfreie Dichtung erzeugt. Mit dem eng anliegenden Sitz wischt die Spitze im Wesentlichen das Innere des Spritzenzylinders frei von Proben. Diese Funktion ist besonders bei heterogenen Proben nützlich, da dadurch die Wahrscheinlichkeit verringert wird, dass eine Ablagerung auftritt und den Kolben einfriert.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
0,057 in.
1,46 mm
1810 RN
Abnehmbar
Serie 1800
0,305 in.
7,75 mm
100 μl
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ TLC Gastight™ Spritzen: Anschlusstyp RN > 22 s ga.; Vol.: 100 μl