Learn More
Hamilton™ Gastight™ Saltline Spritzen der Serie 1000
Für Lösungen mit hoher Salzkonzentration
Marke: Hamilton™ 208336
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ausgestattet mit inaktivem, nicht korrosivem Kolben
- Ausgestattet mit einer widerstandsfähigen Kolbenspitze aus Polyethylen (UHMWPE) mit hohem Molekulargewicht
Anwendungen:
Für Life Science-Anwendungen mit Salzpuffern, Bergbauanwendungen mit Säuren oder Spurenmetallanalysen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Gastight Saltline-Spritze | |
5 ml | |
Blasenfreier Prime (BFP) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Gastight™ Saltline Spritzen der Serie 1000 > 5 ml Vol.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur