Learn More
Hamilton™ Gastight™ Saltline Spritzen der Serie 1000
Für Lösungen mit hoher Salzkonzentration
Marke:  Hamilton™ 208337
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15102524
  • 209.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Ausgestattet mit inaktivem, nicht korrosivem Kolben
  • Ausgestattet mit einer widerstandsfähigen Kolbenspitze aus Polyethylen (UHMWPE) mit hohem Molekulargewicht
Anwendungen:
Für Life Science-Anwendungen mit Salzpuffern, Bergbauanwendungen mit Säuren oder Spurenmetallanalysen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Gastight Saltline-Spritze
10 ml
Blasenfreier Prime (BFP)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hamilton™ Gastight™ Saltline Spritzen der Serie 1000 > 10 ml Vol.