Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ Streifenplatten
Streifenplatten mit unnbehandelter Oberfläche für maximale Rückgewinnung und minimale Kreuzkontamination
600.00 CHF - 836.00 CHF
Spezifikation
Barcode | Alphanumeric |
---|---|
Bindungseigenschaft | Untreated |
Zertifiziert | Life Science Quality |
Format | Streifenplatte |
Array | 1 x 8 |
Produktcode | Marke | Gesamtvolumen (metrisch) Well | BreakApart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamtvolumen (metrisch) Well | BreakApart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11633189
|
BRAND™
782300 |
360 μl | Nein |
600.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11643189
|
BRAND™
782301 |
350 μl | Ja |
836.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Mittlere Bindung und nicht steril
- Transparent mit flachem Boden
- Mit und ohne Raster
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase; nicht-zytotoxisch
Mit Raster: Einzelne Streifen können von der Platte entfernt und wieder eingesetzt werden. Die Streifen können in 8 einzelne Gefäße unterteilt und einzeln in die Rahmenplatte eingesetzt werden.
Ohne Raster: Einzelne Streifen können aus dem Rahmen entfernt und wieder eingesetzt werden, aber die Streifen sind nicht teilbar.
Anwendungen:
Besonders geeignet für homogene Assays, Screening und Lagerung.
Spezifikation
Alphanumeric | |
Life Science Quality | |
1 x 8 | |
Mittleres Bindungsvermögen | |
Single-use | |
Microplate readers | |
96 | |
Unbehandelt | |
Yes | |
96-well strip plate | |
Yes |
Untreated | |
Streifenplatte | |
Not Autoclavable | |
Durchsichtig | |
Strip plates | |
Polystyrene | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
Homogeneous assays, screenings, and storage | |
100/Pckg. | |
Immunoglobulin G (IgG) |