Learn More
Brady™ 4500 Series Thermal Transfer Printer Ribbon with Spindle
Thermal transfer ribbon with high resistance against smearing and chemicals.
Marca: Brady™ 622134
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Strong environmental resistance against smearing and chemicals.
- Reliable, sharp-edge print quality maximizes bar code readability
Especificaciones
Silber | |
Wax, Resin | |
2,2 in. | |
56 mm | |
12.7 mm | |
2011/65/EU und 2015/863 |
BBP11 Etikettendrucker, BBP12 Etikettendrucker | |
230 ft. | |
70 m | |
0,5 in. | |
Farbband mit offenem Kern | |
R4513-SV |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Brady™ 4500 Series Thermal Transfer Printer Ribbon with Spindle > 4500 Series Thermal Ribbon; Color: Silver; Certifications/Compliance: Certifications/Compliance; Length (Metric): 70 m; Width (Metric): 56 mm; Diameter (Metric): 12.7 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido