Learn More
Fisherbrand™ 43,2 mm Septum für SCHOTT Schraubverschlüsse
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
104.00 CHF - 590.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Septa |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 43,2 mm |
Menge | 500 |
Produktcode | Marke | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16378387
|
Fisherbrand™
43 02 1600 |
Grau, Rot | 1,6 mm | N/A | ||||||
16368387
|
Fisherbrand™
43 02 0413 |
Beige, Cremefarben | 3,2 mm | N/A | ||||||
12941011
|
Fisherbrand™
43 02 0413 |
Beige, Cremefarben | 3,2 mm | N/A | ||||||
16388387
|
Fisherbrand™
43 02 2095 |
Grau, Rot | 2,5 mm |
540.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11510615
|
Fisherbrand™
43 02 2095 |
Grau, Rot | 2,5 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Für den Einsatz mit SCHOTT-Schraubverschlüssen
Spezifikation
Septa | |
43,2 mm | |
500 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 43,2 mm Septum für SCHOTT Schraubverschlüsse