Learn More
SHOWA™ 406 Double Latex-Coated Insulated Cold-Weather Gloves
Water-repellant gloves are designed to remain dry when used with liquids, while intelligent acrylic insulation protects hands from freezing temperatures down to -30°C.
Marke: SHOWA™ 406-10XXL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Double-dipped latex coating with a rough texture for enhanced grip capabilities
- Intelligent acrylic insulation protects hands from temperatures down to -30°C
- Insulation helps to reduce perspiration inside the glove to preserve grip and tactility
- High visibility orange exterior increases user safety in low-light applications
- Seamless knit construction for a snug fit to increase warmth and dexterity
Spezifikation
ANSI 2 | |
Nahtloser Strick | |
Warnschutz-Orange, Schwarz | |
Teilweise texturiert | |
Nein | |
2XL | |
Gelb | |
Acryl | |
406 | |
11 in. |
Handfläche | |
Latex | |
ANSI A1 | |
Spezifisch | |
Nylon, Polyester | |
Ziegelverlegung, Wartung im Freien, Kühlung und Versand/Empfang | |
Elastisch | |
ANSI/ISEA 105-16 Schutzklasse 1 | |
Gerade |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SHOWA™ 406 Double Latex-Coated Insulated Cold-Weather Gloves > Größe 2X
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur