Learn More
Agilent BioTek 405 Touch Mikrotiterplatten-Washer
GREENER_CHOICE
Konfiguration mit zahlreichen Optionen für unzählige Assay-Anforderungen
Marke:  Agilent BioTek 405TSUV-SN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17227889
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das BioTek 405 TS Waschgerät hat einen ausgezeichneten Ruf in der Life-Science-Forschung für hervorragende Ergebnisse in vielen Anwendungen. Das 405 TS verfügt über eine einzigartige Reihe von Funktionen, die zum effizienten Waschen von zellbasierten Assays, Assays auf Mikrosphärenbasis und ELISA-Anwendungen entwickelt wurden. Die Programmierung und Bedienung über die Touchscreen-Oberfläche ist intuitiv und einfach
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek 405 Touch Mikrotiterplatten-Washer > 96-/384-Well; mit 4-Puffer-Umschaltung, optimierte Zellwäsche