Learn More
Agilent BioTek 405 LS Waschgerät für Mikrotiterplatten mit Verify Technologie
GREENER_CHOICE
Automatisiert Liquid-Handling-Funktionen für viele Anwendungen und ist ideal für die Integration in automatisierte Systeme, die mit LHC-Software gesteuert werden
Marke:  Agilent BioTek 405LSRSQ-SN
21166.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25044" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17217869
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das BioTek 405 LS Waschgerät genießt einen guten Ruf als preiswertes Plattenwaschgerät, das hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit bietet. Waschprotokolle reichen von sanftem Zellwaschen bis hin zu kräftigen ELISA-Abläufen. Der 405 LS verfügt über eine einfache Benutzeroberfläche für die Erstellung und Ausführung von Wasch-, Abgabe-, Aspirations- und Wartungsprotokollen innerhalb der umfangreichen integrierten Software
Zur Verwendung unter Computerkontrolle ist die Agilent BioTek LHC-Software, die mit dem 405 LS verwendet wird, in Standard- und 21 CFR Part 11-konformen Versionen erhältlich. Der optionale Agilent BioTek BioStack ist für die unbeaufsichtigte Automatisierung von bis zu 50 Mikrotiterplatten erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Agilent BioTek 405 LS Waschgerät für Mikrotiterplatten mit Verify Technologie > 96-Well