Learn More
Agilent BioTek 405 LS Waschgerät für Mikrotiterplatten mit Verify Technologie
Automatisiert Liquid-Handling-Funktionen für viele Anwendungen und ist ideal für die Integration in automatisierte Systeme, die mit LHC-Software gesteuert werden
Marke: Agilent BioTek 405LSUVSQ-SN
32757.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25044" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das BioTek 405 LS Waschgerät genießt einen guten Ruf als preiswertes Plattenwaschgerät, das hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit bietet. Waschprotokolle reichen von sanftem Zellwaschen bis hin zu kräftigen ELISA-Abläufen. Der 405 LS verfügt über eine einfache Benutzeroberfläche für die Erstellung und Ausführung von Wasch-, Abgabe-, Aspirations- und Wartungsprotokollen innerhalb der umfangreichen integrierten Software
Zur Verwendung unter Computerkontrolle ist die Agilent BioTek LHC-Software, die mit dem 405 LS verwendet wird, in Standard- und 21 CFR Part 11-konformen Versionen erhältlich. Der optionale Agilent BioTek BioStack ist für die unbeaufsichtigte Automatisierung von bis zu 50 Mikrotiterplatten erhältlich.
Spezifikation
CE- und TÜV-Kennzeichnung. RoHS-konform. | |
< 3 % CV: 300 μl/Well (96-Well Waschen); < 4 % CV: 80 μl/Well (384-Well Waschen) | |
96- und 384-Well-Platten, niedriges Profil und Standard, feste Platten und Filterboden (Filterporengrößen 0,45 bis 1,2 μm) | |
96-Wells: 300 μl/Well, 3 Zyklen: < 30 s; 384-Wells: 100 μl/Well, 3 Zyklen: < 80 s; 384-Wells: 400 μl/Well, 1 Zyklus: < 20 s | |
Mikrotiterplatten-Waschgerät | |
1 bis 250 | |
96/384-well Plate Washing | |
50/60 Hz | |
1 μl | |
14 in. | |
10 in. | |
17 in. | |
Mit interner Pufferumschaltung - 36 lb.; ohne - 30 lb. |
Wahlweise (4 oder 10 l) | |
25 bis 3.000 μl/Well | |
<2 μl/Well (96- & und 384-Well-Platten); 96-Röhrchen-Verteiler für 96 Wells; 192-Röhrchen für 384 Wells | |
Programmierbar in Minuten und Sekunden, bis zu 60 min. | |
Mit interner Pufferumschaltung - 16,5 kg; ohne - 13,5 kg | |
Hoher bis niedriger Durchfluss; Optimierte Raten für Zellassays | |
10 bis 85 %, nicht kondensierend | |
405LSUVSQ. | |
Automatische interne 4-Pufferumschaltung; Ultraschallvorteil; Waschen von 96-/384-Well-Mikrotiterplatten; Verify-Technologie | |
35,6 cm | |
25,4 cm | |
43,2 cm | |
100/240 V |