Learn More
4000 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Suspension extrem genauen (±1 %) Polymermikrosphären mit garantierter Haltbarkeit auch nach dem Öffnen der Flasche.
Marke:  Reagecon CRSR-4000-100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11556593
  • 218.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
  • Trübungs-Referenzstandard, Trübungs-Referenzmaterial.
  • Entwickelt und formuliert, um die störenden Probleme bezüglich Sicherheit, Genauigkeit und Stabilität zu überwinden, die bei anderen Trübungs-Standards, hauptsächlich Formazin-basierten Standards, auftreten.
  • Zertifiziert
  • NIST-konform.
  • Ungiftig, nicht karzinogen
  • Hochpräzise
  • Stabil
  • EPA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Quotientengeräte
Genauigkeit ± 1 % NTU
100 ml
Flüssigformat in einer HDPE-Flasche
4000 NTU ±1 %
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4000 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon > 100 ml