Learn More
400 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Suspension extrem genauen (±1 %) Polymermikrosphären mit garantierter Haltbarkeit auch nach dem Öffnen der Flasche.
Brand:  Reagecon CRSR-400-100
Product Code. 12156530
  • 202.00 CHF / 100 Milliliter
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Trübungs-Referenzstandard, Trübungs-Referenzmaterial.
  • Entwickelt und formuliert, um die störenden Probleme bezüglich Sicherheit, Genauigkeit und Stabilität zu überwinden, die bei anderen Trübungs-Standards, hauptsächlich Formazin-basierten Standards, auftreten.
  • Zertifiziert
  • NIST-konform.
  • Ungiftig, nicht karzinogen
  • Hochpräzise
  • Stabil
  • EPA-Zulassung
Specifications
Specifications
Quotientengeräte
Genauigkeit ± 1 % NTU
100 ml
Flüssigformat in HDPE-Flasche
400 NTU ± 1 %
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerCRSR40024B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog NumberCRSR-400-100
ChargennummerCRSR40022H1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2023 Catalog NumberCRSR-400-100
ChargennummerCRSR40021B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2021 Catalog NumberCRSR-400-100
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
400 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon > 100 ml