Learn More
RETSCH Analysensieb-Set aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, ASTM-Zertifikat
Marca:  RETSCH 60.167.000999
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11904402
  • 2730.00 CHF / 1 Stück
Solo quedan null
Verfügbar ab: 02-09-2025
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
65mm
400mm
Edelstahl
35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh, 4 Mesh, 3/8 in., 3/4 in.
ASTM E 11
Schüttler AS 450
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
Edelstahl
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
RETSCH Analysensieb-Set aus Edelstahl, 400 mm Durchmesser x 65 mm Höhe, ASTM-Zertifikat > Porengröße:35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh, 4 Mesh, 3/8 Zoll, 3/4 Zoll
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado