Learn More
Gilac™ 40 L Ingredients Container with Lid
40 L Ingredients Container with Lid guarantees hygienic storage of ingredients.
38.00 CHF - 58.25 CHF
Spezifikation
Typ Storage Tote
Material HDPE
Form Rechteckig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17908841
Unterlagen ansehen
Gilac™
G144621
Weiß
38.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17998931
Unterlagen ansehen
Gilac™
G144825
klar
58.25 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Guarantees hygienic storage of ingredients (with lid).
  • Easily accessible.
  • Completely smooth bottom with no visible screws.
  • Rounded corners and completely smooth walls for easy cleaning.
  • Container stackable (with optional lid) and nestable.
  • Compatible with GILAC universal 600 x 400 rolling dollies for easy handling.
  • The 40 L ingredients container can be stacked on a 80 L ingredients container, on a rectangular or a 600 x 400 HACCP container.
  • Wide range of colored lids are available.
  • A single range of lids for 40 L and 80 L ingredients containers.
  • Container designed in slightly transparent HDPE, allowing the content and level of material to be seen.
Spezifikation
Spezifikation
Storage Tote
HDPE
Rechteckig
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ 40 L Ingredients Container with Lid