Learn More
4-(Trifluoromethyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15432229
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(Trifluoromethyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432229
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15432229
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64840.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 657-36-3
Summenformel C6H10F3N
Molekulargewicht (g/mol) 153.15
MDL-Nummer MFCD00102068
InChI-Schlüssel RDRQUUWCJTYHCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethyl piperidine, 4-trifluoromethyl-piperidine, piperidine, 4-trifluoromethyl, pubchem22645, 4-trifluormethyl-piperidine
PubChem CID 136469
IUPAC-Name 4-(Trifluormethyl)piperidin
SMILES FC(F)(F)C1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethyl)piperidine
Farbe Farblos
Menge 1 g
Formelmasse 153.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN13J047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog NumberH64840.MD,H64840.06,H64840.03
ChargennummerU02F005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH64840.MD,H64840.06,H64840.03
Chargennummer81301770 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH64840.MD,H64840.06,H64840.03
Chargennummer5014R11A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH64840.MD,H64840.06,H64840.03
Name des Produkts
4-(Trifluoromethyl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >